Läs mer
Kaliumhydroxidflingor, analytisk kvalitet, Penta Chemicals
Produktkod. 30020486 Handla allt Penta Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 g
Produktkod. Kvantitet
30020486 1000 g
1 options
Produktkod. 30020486 Leverantör PENTA CHEMICALS Leverantörsnummer 1554031000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemikalier av högsta kvalitet för laboratorier, skolor, sjukhus, forskningsinstitut och stora tillverkningsanläggningar.
Om oss
Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.
Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.
Hög kvalitet och flexibilitet
Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.
Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.
Miljöansvar
Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
CAS 1310-58-3
Kvantitet 1000 g
Molekylvikt (g/mol) 56.11
Procent renhet ≥85%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastburk
Fysisk form Flingor
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide flakes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide