Läs mer
Kaliumhydroxidhydrat, TraceSELECT™ ,≥ 99,995 % (metallbas), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15635970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15635970 25 g Polyflaska 25g
1 options
Produktkod. 15635970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6037125G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 99,995 % (metallbas)
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 13.5
Kokpunkt 1320°C
Smältpunkt 361°C
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation 1120g/L
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 25 g
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
Procent renhet ≥99.995% (metals basis)
Förpackning Polyflaska
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide,hydrate