Läs mer
Kaliumhydroxidpellets, 85%, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10335870 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10335870 5 kg HDPE 5kg
1 options
Produktkod. 10335870 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0385.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Läkemedelsreagens av hög kvalitet för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
Färg Vitt
Kokpunkt 1327°C
CAS 1310-58-3
Smältpunkt 360°C
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Densitet 2.04g/cm3 at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation 1120g/L H2O
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 5 kg
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Procent renhet ≥85%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Odör Odorless
Förpackning HDPE
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).