Läs mer
Kaliumhydroxid, Pellets, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
Kvantitet | 500 g |
Formel vikt | 56.11 |
Kvalitet | Multi-Compendial/NF |
Förpackning | Poly flaska |
Densitet | 1L = 2.04kg |
Fysisk form | Pellets |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kaliumhydroxid, Pellets, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering