Läs mer
Kaliumhydroxid, ren, 8N-lösning i vatten
Produktkod. 10472463
Change view
Kvantitet:
500 mL
2 L
10 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472463 2 L Plastflaska 2 L
10619194 500 mL Plastflaska 500ml
11984131 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10472463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 380620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    981.65 SEK / 2 L
    Save 203.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 L
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.326, 1.3260g/mL
Linjär formel KOH
Merck Index 15,7761
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och glycerol
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Formel vikt 56.11
Kvalitet Ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 7.992 to 8.008N (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.