Läs mer
Potassium Hydroxide, Pure, Solution 48-50%, Liquor, Fisher Chemical
Produktkod. 10080310 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 10080310
Brand: Fisher Chemical P/5645/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 12
Färg Colorless
CAS 1310-58-3
Smältpunkt -28.8°C
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 2.5 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångdensitet > 1.0
Ångtryck 2.6mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium hydroxide