Läs mer
Kaliumhydroxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5 %, pellets, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15600810
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15600810 25 kg 25kg
15690800 1 kg 1kg
15620810 5 kg 5kg
15630810 6 x 1 kg Paket med 6
15610810 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15600810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0600525KG
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5 %, pellets
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Namnnotering Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5%, pellets
CAS Max % 100.0000%
Analysprocentintervall 85 till 100,5%
Linjär formel KOH
UN-nummer UN1813
Kvantitet 25 kg
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Formel vikt 56.11
Procent renhet 85 till 100,5 %
Kvalitet puriss.
Förpackning Papper/polypåse
Ångtryck 1 mmHg (719 °C)
Fysisk form Pellets