Läs mer
Kaliumhydroxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5 %, pellets, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Linjär formel | KOH |
| Koncentration | 85 to 100.5% |
| UN-nummer | 1813 |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | kalium;hydroxid |
| Formel vikt | 56.11g/mol |
| Kvalitet | puriss. |
| Ångtryck | 1mmHg (719°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide