Läs mer
Kaliumhydroxid, puriss. pa,≥ 86 % (T), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15615970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15615970 25 kg 25kg
15605970 250 g 250g
15695960 1 kg 1kg
15625970 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15615970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6037025KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, pellets,≥ 86 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Linjär formel KOH
UN-nummer UN1813
Kvantitet 25 kg
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Formel vikt 56.11
Procent renhet ≥86% (T)
Ångtryck 1 mmHg (719°C)