Läs mer
Kaliumhydroxid, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Linjär formel | KOH |
| UN-nummer | 1813 |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | kalium;hydroxid |
| Formel vikt | 56,11 g/mol |
| Procent renhet | ≥85% |
| Kvalitet | puriss. pa |
| Ångtryck | 1 mmHg (719 °C) |