Läs mer
Kaliumhydroxid, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets, Solstice
Produktkod. 15643070 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643070 5 kg 5kg
15633070 500 g 500g
15693060 1 kg 1kg
15603070 2.5 kg 2.5kg
15663070 6 x 500 g Paket med 6
15653070 6 x 1 kg Paket med 6
15623070 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15643070 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 306035KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 SEK
    2458.70 SEK / 5kg
    Save 226.30 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 85%, pellets
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Linjär formel KOH
UN-nummer 1813
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Formel vikt 56,11 g/mol
Procent renhet ≥85%
Kvalitet puriss. pa
Ångtryck 1 mmHg (719 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide