Läs mer
Kaliumhydroxid, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 85%, pellets, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Linjär formel | KOH |
| UN-nummer | UN1813 |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| IUPAC-namn | kalium;hydroxid |
| Formel vikt | 56.11 |
| Procent renhet | ≥85% |
| Kvalitet | puriss. pa |
| Ångtryck | 1mmHg (719°C) |