Läs mer
Potassium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Linjär formel | KOH |
| UN-nummer | 1813 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 56.11g/mol |
| Procent renhet | 99.99% (trace metals basis) |
| Kvalitet | Semiconductor |
| Ångtryck | 1mmHg (719°C) |