Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,0100N, Fisher Chemical™
Produktkod. 12903294 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12903294 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12903294 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 348 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Koncentration 0.0100N
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska