Läs mer
Kaliumhydroxidlösning 0,05 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12903584 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12903584 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12903584 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 263 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
Förpackning Flaska
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylformel HKO
Koncentration 0.05 M
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:32035