Läs mer
Potassium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), (In Methanol), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10366112 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366112 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10366112 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/6625/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1L, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 13
Färg Colorless
Kokpunkt 64.7°C
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid