Läs mer
Potassium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 13 |
| Kvantitet | 6 Ampules |
| IUPAC-namn | potassium hydroxide |
| Formel vikt | 56.11g/mol |
| Förpackning | Ampoule |
| Fysisk form | Liquid |