Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem Lab™
Produktkod. 11933173
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
10L
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11933173 10 L 10L 10 L
1 options
Produktkod. 11933173 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1105.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    1179.56 SEK / 10 L
    Save 190.44 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 5,611g KOH/l H2O = 0,1 N (±0,0002/20 °C)
Densitet 1.01g/mL
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Kvantitet 10 L
Odör Luktfritt
Förpackning 10L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: KOH/H2O