Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,1M, Honeywell Fluka™ Produktkod.: 15674820
compliance-icons
Kaliumhydroxidlösning, 0,1M, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15674820 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
10 L, 10 L
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Produktkod. 15674820
Brand: Honeywell-Fluka 3512510LVP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,1 M KOH (0,1 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-namn kalium;hydroxid
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide solution
Linjär formel KOH
Koncentration 0.1M
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvantitet 10 L
Formel vikt 56.11g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide;caustic potash
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kaliumhydroxidlösning, 0,1M, Honeywell Fluka™ >