Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,1 M, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydroxide solution |
| Linjär formel | KOH |
| Koncentration | 0.1M |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 56,11 g/mol |
| Kvalitet | Volumetric |
| Förpackning | HDPE Bottle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide solution
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;caustic potash