Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,5 M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 28,055g KOH/l C2H5OH = 0,5 N (±0,001/20 °C) |
| Densitet | 0.85g/mL |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | Nedre 2 % volym/övre 12 % volym |
| Odör | Alkoholist |
| Förpackning | 1L |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide 0.5 mol/l in Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, potassium hydroxide