Läs mer
Kaliumhydroxidlösning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10736292 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10736292 1 Ampule 1 ampull
1 options
Produktkod. 10736292 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/6630C/05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
För volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
MDL-nummer 3553
Kvantitet 1 Ampule
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.