Läs mer
Potassium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M KOH (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15653550 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15653550 500 mL Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 15653550 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 319325500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetric, 0.1 M KOH (0.1N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide Solution
Namnnotering Volumetric, 0.1M KOH (0.1N)
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Linjär formel KOH
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer NONH for all modes of transport
Densitet 1.000g/mL at 25°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 500 mL
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid