Läs mer
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15693550 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693550 2 L Glass Bottle 2 L
1 options
Produktkod. 15693550 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3193412L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide Solution
Namnnotering Volumetric, 0.5M KOH in methanol (0.5N)
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Linjär formel KOH
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer UN2924
Densitet 0.83g/mL at 25°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 2 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
Flampunkt 11°C (51.8°F)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Förpackning Glass Bottle