Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, volymetrisk, 8,0 M KOH (8,0 N), Solstice
Produktkod. 15648030
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15648030 50 mL Polyflaska 50ml
1 options
Produktkod. 15648030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer P449450ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, 8,0 M KOH (8,0N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide solution
pH 14 (vid 20 °C)
Färg Färglös
Namnnotering Volymetrisk, 8,0 M KOH (8,0 N)
Kokpunkt ∼112 °C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Smältpunkt ∼-6 °C
Molekylformel HKO
Linjär formel KOH
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer UN1814
Densitet ∽1,510 g/kubikcentimeter vid 20 °C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Helt löslig i vatten
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 50 mL
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56,11 g/mol
Odör Luktfritt
Förpackning Polyflaska
Fysisk form Vätska