Läs mer
Potassium Hydroxide, Technical, ≥85%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15640810 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 15640810
Brand: Honeywell-Fluka 061031KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Technical,≥85%, powder
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-namn potassium hydroxide
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
pH 14 at 20°C
Färg White
Kokpunkt 1327°C
Smältpunkt 360°C
Densitet 2.04 g/cu.cm
Kvantitet 1 kg
Procent renhet ≥85%
Kvalitet Technical
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 1mmHg (719°C)
Fysisk form Solid