Läs mer
Potassium Hydroxide, Technical, ≥85%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Beskrivning
- Kemikalier som inte har en fastställd standard för kvalitet och föroreningsnivåer eller för produkter där renheten är< 90 %
- Variation i färg och fysisk form är möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 at 20°C |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 1327°C |
| Smältpunkt | 360°C |
| Densitet | 2.04 g/cu.cm |
| Kvantitet | 5 kg |
| Procent renhet | ≥85% |
| Kvalitet | Teknisk |
| Förpackning | Poly flaska |
| Ångtryck | 1mmHg (719°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium hydroxide