Läs mer
Potassium iodate, 98%, extra pure
Produktkod. 10388140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10388140
Brand: Thermo Scientific Acros 196745000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214
MDL-nummer MFCD00011406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumjodat
LEDER [K+].[O-][I](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium iodate
Smältpunkt 560°C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (Iodometry)
Linjär formel KIO3
UN-nummer 1479
Merck Index 15, 7763
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 214
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid torkning 0.5% max.
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.93, 3.9300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.