Läs mer
Potassium iodate, 98%
Produktkod. 11463217
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11463217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16162.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potassium iodate, 98%, IKO3, CAS Number-7758-05-6, iodic acid, potassium salt, kaliumjodat, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, potassium iodate, iodic acid hio3 , potassium salt, caswell no. 693a, potassium triodate, potassium iodine oxide kio3, unii-i139e44nhl | CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Kaliumjodat är ett oxidationsmedel som används för att framställa 2-styrylkromoner från o-hydroxi-ω -cinnamylidenacetofenoner genom oxidativ cyklisering. Det används för att jodera bordssalt för att förhindra jodbrist. Det är en aktiv ingrediens i modersmjölksersättning. Som ett mognadsmedel används det vid bakning. Dessutom är det involverat i skyddet av radioaktivt jod ackumulering i sköldkörteln.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumjodat är ett oxidationsmedel som används för att framställa 2-styrylkromoner från o-hydroxi-ω-cinnamylidenacetofenoner genom oxidativ cyklisering. Det används för att jodera bordssalt för att förhindra jodbrist. Det är en aktiv ingrediens i modersmjölksersättning. Som ett mognadsmedel används det vid bakning. Dessutom är det involverat i skyddet av radioaktivt jod ackumulering i sköldkörteln.
Löslighet
Lösligt i vatten, kaliumjodidlösning. Olösligt i alkohol, flytande ammoniak och salpetersyra.
Noter
Inkompatibel med aluminium, starka oxidationsmedel, sulfider, peroxider, metaller och reduktionsmedel. Undvik värme, stötar och friktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-6-7758
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer MFCD00011406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-namn kalium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium iodate
Smältpunkt 560°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,7642
Löslighetsinformation Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formel vikt 214
Procent renhet 98%
Densitet 3.89
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium iodate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.