Läs mer
Kaliumjodat, ACS-reagens, 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15662010 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackning:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15662010 500 g Poly flaska 500g
15672010 5 g Poly Bottle 5g
15622010 100 g Poly flaska 100g
15642010 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15652010 4 x 2.5 kg Poly Bottle Paket med 4
15632010 12 kg Drum with Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15662010 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 215929500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens, 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-6-7758
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer MFCD00011406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-namn kalium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodate
Smältpunkt 560°C
Färg Färglös
pH 5 to 8 (at 20°C)
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Linjär formel KIO3
UN-nummer UN1479
Formel vikt 214g/mol
Procent renhet 99.50%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Crystals
Densitet 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodate