Läs mer
Kaliumjodat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073434 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 10746301
Brand: Fisher Chemical P/5800/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kaliumjodat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-6-7758
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer 11406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-namn kalium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 560°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 214g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.