Läs mer
Kaliumjodatkoncentrat, För 1L standardlösning, 1/60 M KIO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15695220 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695220 6 x 1 Ea. Paket med 6
15685220 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695220 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 381206X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning, 1/60 M KIO3 (0,1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer MFCD00011406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-namn potassium;iodate
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 100°C
Kemiskt namn eller material Potassium iodate concentrate
Namnnotering For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
CAS Min % >3.0000%, >95.0000%
CAS Max % <5.0000%, <97.0000%
Fysisk form Concentrate
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Linjär formel KIO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 214.00
Förpackning Ampoule