Läs mer
Kaliumjodat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15613000 25 kg 25kg
15682990 100 g 100g
15603000 250 g 250g
15692990 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15613000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3031425KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, 99,7-100,4 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-6-7758
Molekylformel IKO3
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer MFCD00011406
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-namn kalium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodate
Kvantitet 25 kg
Linjär formel KIO3
UN-nummer 1479
Formel vikt 214g/mol
Procent renhet 99.7 to 104%
Kvalitet puriss. pa
Densitet 3.93g/mL at 25°C