Läs mer
Kaliumjodat, MP Biomedicals
Produktkod. 11418205 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418205 100 g 25g
1 options
Produktkod. 11418205 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521754525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodate
CAS 5-6-7758
Kvantitet 100 g
Molekylformel IKO3
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium;jodat
Molekylvikt (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Formel vikt 214