Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodate |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
| Molekylformel | IKO3 |
| Koncentration | 0.0167 to 0.0167 M |
| Synonym | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
| InChI-nyckel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].[O-][I](=O)=O |
| IUPAC-namn | kaliumjodat |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.00 |
| Visa mer |