Läs mer
Kaliumjodatlösning, 0,05M, Honeywell™
Produktkod. 15684140 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15684140 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15684140 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 342741L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,05 M KIO3 (0,3N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium iodate solution
CAS 5-6-7758
Kvantitet 1 L
Molekylformel IKO3
Linjär formel KIO3
MDL-nummer MFCD00011406
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI-nyckel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]I(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium;jodat
Molekylvikt (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Formel vikt 214g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.05M