Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium iodate solution |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 5-6-7758 |
| Molekylformel | IKO3 |
| Koncentration | 0.05 M |
| InChI-nyckel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-namn | kalium;jodat |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.00 |
| PubChem CID | 23665710 |
| Visa mer |