Läs mer
Potassium Iodate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodate |
| CAS | 7758-05-6 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | KIO3 |
| Synonym | Potassium triodate, Iodic acid','potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-namn | potassium;iodate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214 |
| Formel vikt | 213.853 |