Läs mer
Potassium iodide, 1:2 w/w soln. in distilled water, Thermo Scientific™
Produktkod. 15422947
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15422947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047293.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1330°C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 681°C
CAS 7681-11-0
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel IK
MDL-nummer MFCD00011405
Merck Index 14,7643
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Löslighetsinformation Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn potassium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt 166.01
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1:2 w/w soln. in distilled water
Odör Odorless
Brytningsindex 1.677
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.12g/mL