Läs mer
Kaliumjodid, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11331568
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331568 5 g 5g
11321568 25 g 25g
11341568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010978.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Kaliumjodid används med silvernitrat för att göra silverjodid till en viktig kemikalie vid filmfotografering. Medicinskt används det för sköldkörtelblockad, sköldkörtelstorm och även som slemlösande medel. Det är en komponent i vissa hårbehandlingskemikalier. Det används också som ett fluorescensdämpande medel i biomedicinsk forskning, en applikation som drar fördel av kollisionsdämpning av fluorescerande ämnen av jodidjonen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330°C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 681°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.995% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,acetone and ethanol.
Formel vikt 166.01
Odör Odorless
Brytningsindex 1.677
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline powder
Ångtryck 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Densitet 3.12
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.