Läs mer
Kaliumjodid, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10647381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10647381 500 g 500g
10124763 1 kg 1kg
10297373 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2314.61 SEK / 500g
    Save 70.39 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330.0°C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 680.0°C
Namnnotering granular
Färg Vitt
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Crystals or Granules
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molekylvikt (g/mol) 166.003
Formel vikt 166
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Ångtryck 1mmHg at 745°C
Densitet 3.13
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.