Läs mer
Kaliumjodid, 99 %, extra rent, briketter
Produktkod. 10267523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267523 100 g Glasflaska 100g
10082610 500 g Glasflaska 500g
10551451 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11964211 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10267523 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    513.65 SEK / 100g
    Save 76.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330.0°C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 680.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Briquettes
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Linjär formel KI
Fieser 06,227; 11,44
Merck Index 15,7764
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formel vikt 166
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.