Läs mer
Kaliumjodid, 99 %
Produktkod. 11460623
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460623 250 g 250g
11424020 50 g 50g
11450623 1000 g 1000g
11470623 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11460623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12704.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    844.65 SEK / 250g
    Save 180.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Kaliumjodid används i farmaceutiska formuleringar och i filmfotografering som en källa till jod. Det används ofta som ett analytiskt reagens i jodometriska tritrationer. Förutom dess tillämpning som en källa för jodid för att producera organiska jodföreningar såsom i Sandmeyer-reaktioner, finner kaliumjodid omfattande användning som en nukleofil katalysator för flera alkyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumjodid används i farmaceutiska formuleringar och i filmfotografering som en källa till jod. Det används ofta som ett analytiskt reagens i jodometriska tritrationer. Förutom dess tillämpning som en källa för jodid för att producera organiska jodföreningar såsom i Sandmeyer-reaktioner, finner kaliumjodid omfattande användning som en nukleofil katalysator för flera alkyleringsreaktioner.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Eftersom det är ett milt reduktionsmedel, omvandlas det till jod genom oxiderande reagens. Kaliumjodid bör hanteras med handskar eftersom det är lätt irriterande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 681 °C
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.677
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Densitet 3.12
Merck Index 14,7643
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 166.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide (KI)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.