Läs mer
Kaliumjodid, 99 %
Beskrivning
Kaliumjodid används i farmaceutiska formuleringar och i filmfotografering som en källa till jod. Det används ofta som ett analytiskt reagens i jodometriska tritrationer. Förutom dess tillämpning som en källa för jodid för att producera organiska jodföreningar såsom i Sandmeyer-reaktioner, finner kaliumjodid omfattande användning som en nukleofil katalysator för flera alkyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumjodid används i farmaceutiska formuleringar och i filmfotografering som en källa till jod. Det används ofta som ett analytiskt reagens i jodometriska tritrationer. Förutom dess tillämpning som en källa för jodid för att producera organiska jodföreningar såsom i Sandmeyer-reaktioner, finner kaliumjodid omfattande användning som en nukleofil katalysator för flera alkyleringsreaktioner.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Eftersom det är ett milt reduktionsmedel, omvandlas det till jod genom oxiderande reagens. Kaliumjodid bör hanteras med handskar eftersom det är lätt irriterande.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1330 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodide |
| Smältpunkt | 681 °C |
| Kvantitet | 5000 g |
| Merck Index | 14,7643 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 166.01 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.677 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium iodide
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.