Läs mer
Kaliumjodid, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11357347
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357347 100 g 100g
11347347 500 g 500g
11367347 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011601.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För användning i fotografiska emulsioner, inom analytisk kemi, som ett matningstillsats | CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Det är både en källa till jodid och ett milt reduktionsmedel. Det används som en komponent i elektrolyten i färgsensibiliserade solceller. Inom området syntetisk organisk kemi används det vid framställning av alkyl- eller aryljodföreningar. Den används som en nukleofil katalysator i alkyleringarna med alkylbromid, klorid, tosylat och mesylat. I närvaro av syra bildar den jodvätesyra, som är ett starkt reduktionsmedel. Det är användbart vid framställning av Lugols lösning (eller Lugols jod) som har många användningsområden, inklusive stärkelsetestning, gramfläckar och etsning av guldytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Kemiskt namn eller material Potassium iodide
Smältpunkt 681 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.677
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt kristallint pulver
Ångtryck 1,33 hPa (1 mm Hg)
Analysprocentintervall 99,0 % min
Densitet 3.12
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, glycerol och aceton. Lätt löslig i eter och ammoniak.
Formel vikt 166.01
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.