Läs mer
Kaliumjodid, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15622170
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15622170 100 g 100g
15672170 5 g 5g
15662170 500 g 500g
15642170 2.5 kg 2.5kg
15652170 4 x 2.5 kg Paket med 4
15632170 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15622170 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221945100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 SEK
    782.95 SEK / 100g
    Save 72.05 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-04-2027
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Fysisk form Crystals
Kvantitet 100 g
Linjär formel KI
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 166 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Ångtryck 1 mmHg (745 °C)