Läs mer
Kaliumjodid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15662170 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Paket med 4
Produktkod. 15662170
Brand: Honeywell-Fluka 221945500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Kvantitet 500 g
Linjär formel KI
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 166g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Ångtryck 1mmHg (745°C)