Läs mer
Kaliumjodid, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1330°C (1013 hPa) |
| Smältpunkt | 686°C |
| pH | 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | min. 99.0% |
| Förlust vid torkning | max. 0.2% (at 150°C) |
| Densitet | 3.13 g/cm³ (20°C) |