Läs mer
Kaliumjodid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10793801 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
100g
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793801 250 g 250g
10607232 100 g 100g
10703811 500 g 500g
10264060 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793801 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5880/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    1769.34 SEK / 250g
    Save 475.66 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
IK, CAS-nummer-7681-11-0, kalijodid, asmofug e, tyreo-block, pima, kaliummonojodid, knollid, kisol, kaliumdijodid, kaliumjodid ki, kaliumjodid, 500g, 1330 grader C, 16 BIg: 846 BIg, mol NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, kalium;jodid, 680 grader C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer 11405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Smältpunkt 680 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 166 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 745
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumjodid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.