Läs mer
Kaliumjodid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10386380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386380 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10386380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5880/60
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Smältpunkt 680 °C
CAS 7681-11-0
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel IK
MDL-nummer 11405
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn kalium;jodid
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt 166 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 745
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumjodid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.